Learn More
Furfurylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616502
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-89-0
Summenformel C5H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 97.12
MDL-Nummer MFCD00003258
InChI-Schlüssel DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC-Name Furan-2-ylmethanamin
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfurylamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.491
Menge 250 mL
Beilstein 18, 584
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Furfurylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >