Learn More
Buerkle™ Trichter Edelstahl
Mit dem Trichter Edelstahl lassen sich fließfähige Pulver, Flüssigkeiten sowie leicht viskose Medien problemlos ein- und umfüllen. Der robuste Edelstahltrichter kann in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden.
17.20 CHF - 61.30 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl V2A (1.4301) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Material Zertifikat |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Silber |
Beschreibung | Trichter |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16329571
|
Buerkle™
9604-0001 |
60 mm | 8 mm |
17.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16339571
|
Buerkle™
9604-0003 |
100 mm | 12 mm |
24.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16349571
|
Buerkle™
9604-0005 |
150 mm | 12 mm |
36.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16329581
|
Buerkle™
9604-0008 |
300 mm | 20 mm |
61.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zum Ein- und Umfüllen von fließfähigen Pulvern, Flüssigkeiten sowie leicht viskosen Medien
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Ein Luftkanal am Auslaufrohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss
- Je nach Durchmesser eignet sich die Einfüllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor bis hin zu großen Mengen in der Industrie
- Bei den größeren Ausführungen des Trichters sorgt ein Griff für ein einfaches Handling
Spezifikation
Edelstahl V2A (1.4301) | |
Autoklavierbar | |
Trichter | |
1 Trichter | |
Trichter |
Material Zertifikat | |
Silber | |
Frei fließende Pulver, Flüssigkeiten und leicht viskose Medien | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Trichter Edelstahl