Learn More
BRAND™ Trichterhalter
Trichterhalter für einen Trichter.
Marke: BRAND™ 148500
88.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 1 oder 2 Trichter mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm.
- Einfache Montage auf Stützstangen mit einem Außendurchmesser 8 von bis 14 mm mit einer Sicherungsmutter
Spezifikation
Trichterhalter | |
Polypropylen | |
Trichter |
Trichter (1) | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Trichterhalter > Aufnahmevermögen: 1 Trichter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur