Learn More
Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
FunctionMAX™ TiterEnhancer
136.00 CHF - 586.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | CHO |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei |
Form | Flüssig |
Serumspiegel | serumfrei |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13436426
![]() |
Gibco™
A1501001 |
100 mL |
136.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13446426
![]() |
Gibco™
A1501002 |
500 mL |
586.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
FunctionMAX™ TiterEnhancer verwendet eine neue Technologie, um wichtige Nährstoffe in einem hochkonzentrierten (150 g/l), pH-neutralen, chemisch definierten, funktionellen AOF-(ohne Stoffe tierischen Ursprungs)-Zusatzstoff zu kombinieren, der zur Verstärkung bestehender Feeds und zur Steigerung der Produktivität von Standard-Plattformen mit hoher Zelldichte für Fed-Batch-Plattformen entwickelt wurde. FunctionMAX™ TiterEnhancer ist sowohl in diesem Flüssigformat als auch in einem AGT™ Trockenformat erhältlich und über 1 Jahr lang stabil. Der FunctionMAX™ TiterEnhancer bietet:Wann sollte der FunctionMAX™ TiterEnhancer gewählt werden?
Bis zu doppelte vorherige Fed-Batch-Titer
Wir konnten Verbesserungen um 35 bis 120 % der Produkttiter zeigen, wenn der FunctionMAX™ TiterEnhancer zusätzlich zu den vorhandenen Prozessen oder als Teil-Feed-Ersatz hinzugefügt wurde (Abbildungen 1 bis 3), was zu einem geringeren Gesamtanteil an Beschickungszugabe führt. Diese Steigerungen wurden vor allem dadurch erreicht, dass die spezifische Produktivität während jedes Fed-Batch-Prozesses beibehalten wurde. Verbesserungen wurden sofort und ohne Prozessoptimierung beobachtet. Wir haben auch gezeigt, dass die Zugabe geringer Volumina von FunctionMAX™ TiterEnhancer ausreichend war, um Titer für mehrere Prozesse mit verschiedenen handelsüblichen Medien und Feeds zu verbessern, wobei diejenigen mit höheren Zelldichten den größten Nutzen erreichen. Dieser Zusatzstoff ist nicht dafür ausgelegt, andere Feed-Zusätze vollständig zu ersetzen, die zusätzliche Inhaltsstoffe liefern, die sonst nicht im FunctionMAX™ TiterEnhancer vorhanden sind.
Stark konzentrierte Inhaltsstoffe
Die Technologie, die für die Herstellung dieses funktionellen Zusatzstoffs verwendet wird, verspricht die Umwandlung der biochemischen Verarbeitung rekombinanter Arzneimittel durch Erhöhung der Konzentration wichtiger Inhaltsstoffe auf Werte, die mit herkömmlichen Ansätzen nicht erreichbar sind. Eine Konzentration von 150 g/l wird mit dem FunctionMAX™ TiterEnhancer erreicht (im Vergleich zu 20 bis 25 g/l bei den meisten basalen Medien), und es hat sich gezeigt, dass es in trockenem oder flüssigem Format über 1 Jahr stabil ist.
Anwenderfreundliches pH-neutrales Format
Die Rekonstitution des AGT™-Trockenformats ist überraschend einfach (Wasser hinzufügen und rühren), wobei alle Komponenten in die Lösung gelangen. Es ist keine pH-Einstellung erforderlich, und dank des neutralen pH ist die Handhabung und Verwendung sicherer als bei Alternativen mit extremem pH. Als pH-neutraler Zusatzstoff hilft dieses Produkt, Bioreaktor-Komplikationen zu vermeiden, die häufig bei extremen pH-Supplementierungen auftreten. Darüber hinaus ist die Flüssigkeit sehr stabil — sodass die Liquid-Format-Version aus dem gleichen AGT™-Trockenformat-Material hergestellt wird, das auch zum Kauf erhältlich ist. Die Flüssigkeit wird für kleine Versuche und das AGT™-Trockenformat für eine nahtlose Skalierung im Einsatz bereitgestellt.
Spezialisierte Lieferung von Inhaltsstoffen in Basismedien — nichts Exotisches
FunctionMAX™ TiterEnhancer führt keine neuen Inhaltsstoffe in Ihren Fed-Batch-Prozess ein. Es bietet einfach die gleichen Schlüsselbestandteile wie Basismedien, die die Zellen spät in der Kultur benötigen, um ihre Produktivität zu erhalten. Darüber hinaus führt die Technologie, die zur Kombination dieser Zutaten verwendet wird, keine zusätzlichen Inhaltsstoffe ein. Es enthält auch keine Wachstumsfaktoren oder undefinierte Komponenten wie Hydrolysate. Eine DMF-Referenz (Drug Master File) kann für dieses Produkt angefordert werden, um den Regulierungsbehörden zu versichern, dass keine Substanzen oder Inhaltsstoffe in der Formulierung vorhanden sind, die zu regulatorischen Bedenken führen könnten.
Einsparungen im Einsatz
Der FunctionMAX™ TiterEnhancer wurde entwickelt, um Ihren Fed-Batch-Prozess um eine hochkonzentrierte und hochwertige Zugabe zu erweitern. Denken Sie daran, dass er die Inhaltsstoffkonzentration eines Basalmediums um das 7-fache erhöht und eine Verdopplung des Titer ermöglichen kann. Bei normaler Verwendung mit etwa 10 % des Arbeitsvolumens ist der tatsächliche Preis pro Liter dem Preis für Basismedien ähnlich.
Spezifikation
CHO | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
FunctionMAX™ TiterEnhancer |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei | |
serumfrei | |
Kein Glutamin | |
Raumtemperatur |