Learn More
Fumonisin B1, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18772474
Fumonisin B1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772474
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 18772474
Marke: Tocris Bioscience 3103/1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Inhibitor of sphingosine N-acyltransferase
Mycotoxin produced by Fusarium moniliforme. Potently inhibits sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase), causing an accumulation of sphingoid bases (IC50 ∽ 75 nM). Also inhibits protein phosphatases; IC50 values are 80, 300, 400, 500 and 3000 μM for PP5, PP2Cα, PP2A, PP1γ2 and PP2B respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumonisin B1
CAS 116355-83-0
Summenformel C34H59NO15
Menge 1 mg
Synonym macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
InChI-Schlüssel UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-Amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 721.838
PubChem CID 16760030
Formelmasse 721.83
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Fumonisin B1, Tocris Bioscience™ >