Learn More
Fumonisin B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10667694
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fumonisin B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mg, 5 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10667694
Marke: Thermo Scientific Acros 328250050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fumonisin, CAS-Nr. 116355-83-0, auch als Macrofusin bezeichnet, ist ein zelldurchlässiges Mykotoxin und ein Inhibitor der Sphingosin-N-Acetyltransferase.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Fumonisin ist ein Metabolit aus Pilzen und ein zelldurchlässiges Mykotoxin, das die Sphingolipid-Biosynthese durch Hemmung der Sphingosin-N-Acetyltransferase stoppen kann
Anwendungen
• Es kann die Sphingosin-N-Acyltransferase (Ceramid-Synthase) wirksam hemmen und so eine Anreicherung von Sphingoid-Basen verursachen
•Es ist zudem ein Inhibitor der Protein-Serin/Threonin-Phosphatase
• Es kann selektiv die Sphingomyelin-Biosynthese in neuronalen Zellen hemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116355-83-0
Summenformel C34H59NO15
Molekulargewicht (g/mol) 721.8
MDL-Nummer MFCD00133349
InChI-Schlüssel UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
Synonym macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
PubChem CID 16760030
IUPAC-Name (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-Amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butandisäure
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumonisin B1
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 mg
Merck Index 15, 4318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
Formelmasse 721.8
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer328250010,328250050
ChargennummerA0467199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer328250010,328250050
ChargennummerA0464971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Artikelnummer328250010,328250050
ChargennummerA0462874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Artikelnummer328250010,328250050
ChargennummerA0456387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer328250010,328250050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumonisin B1
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Fumonisin B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >