Learn More
Fumarylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10413035
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fumarylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413035 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10413035
Marke: Thermo Scientific Acros 165970250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-63-4
Summenformel C4H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.96
MDL-Nummer MFCD00000733
InChI-Schlüssel ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC-Name (E)-but-2-endioyldichlorid
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaryl chloride
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 161.0°C to 164.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCH=CHCOCl
Brechungsindex 1.4980 to 1.5010
Menge 25 mL
Beilstein 02, 743
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 152.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fumaryl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fumarylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >