Learn More
Fumarsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414423
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fumarsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414423
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11414423
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10976.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Fumaric acid is used as a food additive and acid regulator. It is used in the production of polyester resins and polyhydric alcohols. It is also used as a mordant for dyes, paint additives, coating additives, plasticizers, processing aids and specific to petroleum production. Further, it is used in dentifrices as a stain remover and to make other chemicals. In addition to this, it is used in rosin esters, drying oils, printing inks and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fumarsäure wird als Lebensmittelzusatzstoff und Säureregulator verwendet. Es wird bei der Herstellung von Polyesterharzen und polyhydrischen Alkoholen verwendet. Es wird auch als Bindemittel für Farbstoffe, Farbzusätze, Beschichtungszusätze, Plastifizierer sowie Verarbeitungshilfsmittel und insbesondere in der Erdölproduktion verwendet. Außerdem wird es in Zahnpflegemitteln als Fleckentferner und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Darüber hinaus wird es in Kolophoniumestern, Trockenölen, Druckfarben und Aromastoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und konzentrierter Schwefelsäure. Schwer löslich in Ethylether und Aceton. Unlöslich in Chloroform, Olivenöl, Tetrachlorkohlenstoff, Xylol, geschmolzenem Campher, flüssigem Ammoniak und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-17-8
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00002700
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid
Schmelzpunkt ∼299°C (sublimation)
Dichte 1.625
pH 2.1
Flammpunkt 273°C (523°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 605763
Merck Index 14,4287
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in ethyl ether and acetone. Insoluble in chloroform,olive oil,carbon tetrachloride,xylene,molten camphor,liquid ammonia and benzene.
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP10L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberA10976.0C,A10976.36,A10976.0E
ChargennummerT19K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberA10976.0C,A10976.36,A10976.0E
ChargennummerQ03K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberA10976.0C,A10976.36,A10976.0E
Chargennummer10248888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog NumberA10976.0C,A10976.36,A10976.0E
ChargennummerW21J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA10976.0C,A10976.36,A10976.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fumaric acid
Name des Produkts
Fumarsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >