Learn More
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309557
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309557
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11309557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041181.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Namenshinweis Mixed refined
Farbe schwarz-braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1325
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Typischerweise 73 % C60, 22 % C70, höher 5 %
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS16D027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041181.MD,041181.03,041181.06,041204.09
ChargennummerX29G094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041181.MD,041181.03,041181.06,041204.09
ChargennummerR10C009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041181.MD,041181.03,041181.06,041204.09
ChargennummerG01M28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number041181.MD,041181.03,041181.06,041204.09
ChargennummerZ12C032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number041181.MD,041181.03,041181.06,041204.09
Name des Produkts
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals >