Learn More
Fulleren-Pulver, hydroxyliert, C{60}(OH)n,, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349557
Zum Warenkorb hinzufügen
Fulleren-Pulver, hydroxyliert, C{60}(OH)n,, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349557
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 11349557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041182.MB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD06202029
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Namenshinweis Hydroxylated, C60(OH)n
Menge 25 mg
UN-Nummer UN1325
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD27P23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041182.MB,041182.MC
ChargennummerI15T030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041182.MB,041182.MC
ChargennummerH20M01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041182.MB,041182.MC
ChargennummerB09R005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number041182.MB,041182.MC
ChargennummerH29T010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number041182.MB,041182.MC
Name des Produkts
Fulleren-Pulver, hydroxyliert, C{60}(OH)n,, Thermo Scientific Chemicals >