Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF110, max. 250 °C
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
Marke:  Memmert™ UF110B0
Artikelnummer. 17508895
  • 400.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Vollsicht
  • Glas (4 Schichten)
  • Temperaturbereich bis zu 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
UF110 Ofen
Bis zu 250 °C
Vollsichtglastür
Glas
Name des Produkts
Memmert™ Vollglastür für UF110, max. 250 °C > Kann verwendet werden mit: UF110