Learn More
3M™ Atemschutzvollmaske
Die 3M™ Promask™ Atemschutz-Vollmaske ist eine multifunktionelle Vollmaske, die langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft bietet.
865.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | Bajonett und DIN |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Atemschutzvollmaske |
Suspensionstyp | 5-Punkt-Gurt |
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17786973
|
3M™
7100237033 |
Klein | FF-301 |
865.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17766973
|
3M™
7100236989 |
Groß | FF-302 |
865.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwendbar mit einem zugelassenen Gebläseatemschutz-System (3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-600E) oder als Unterdruck-Einfachfiltermaske
- Die Schweißöffnung sorgt bei langem Tragen für mehr Komfort. Das Visier aus Polycarbonat oder hitzefestem Material bietet ein gutes Panorama-Sichtfeld
- Seitlicher Filteranschluss und Maske für bessere Sicht nach vorn und unten
- Der seitlich angebrachte Filter stört die vorne angebrachte Sprechmembran nicht
Spezifikation
Bajonett und DIN | |
Schwarz | |
Atemschutzvollmaske | |
5-Punkt-Gurt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Atemschutzvollmaske