Learn More
CleanSpace™ Technology Brillenkit für Vollmasken
Das Brillenkit für Vollmasken wurde entwickelt, um die Verwendung von Korrekturgläsern ohne Beeinträchtigung der Gesichtsabdichtung zu ermöglichen.
Marke:  CleanSpace™ Technology PAF-1017
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15970082
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
  • Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
  • Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
  • Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
  • Einfacher und schneller Austausch
  • Der Rahmen ist auf alle Gesichtsgrößen vollständig einstellbar, breite Rahmen eignen sich für große Linsen für periphere Sicht
  • Der Rahmen ist so konstruiert, dass er Stabilität bei starker Aktivität bietet und einfach zu montieren und einzustellen ist
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716:2012, EN 12942
Aluminium, Silikon
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse
PAF-1017
70 x 150 x 70 mm
Wiederverwendbar
Schutzbrillen-Kit
PAF-1014, PAF-1106
Bei -10 °C bis +55 °C lagern
150 g
Name des Produkts
CleanSpace™ Technology Brillenkit für Vollmasken > Abmessungen (L x B x H): 70 x 150 x 70 mm