Learn More
CleanSpace Technology™ PortaCount Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung für Vollmasken
Der CleanSpace Vollmaskenadapter für die quantitative Dichtsitzprüfung (PortaCount) wurde für die Verwendung mit der CleanSpace Vollmaske (PAF-1014) entwickelt. Er wird als Maskensitzadapter verwendet, der vor der Maske für die quantitative Dichtsitzprüfung (TSI PortaCount) angebracht wird.
Marke:  CleanSpace Technology™ PAF-1015
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15950082
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
  • Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
  • Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
  • Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
  • Einfacher und schneller Austausch
Specifications
Specifications
Veraltet
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
CleanSpace Technology™ PortaCount Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung für Vollmasken > Kann verwendet werden mit: CleanSpace Vollgesichtsmaske (PAF-1014)