Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
Marke:  MULTIROIR BA12003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17256890
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständiger Eurobox-Behälter
  • Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
  • Feste Böden und feste Wände
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
  • Stapelbar und hohe Beladungskapazität
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
Grau
400 x 300 x 290 mm
Polypropylen
Rechteckig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter > 400 x 300 x 290 mm