Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
Brand:  MULTIROIR BA12023
 View more versions of this product
Product Code. 17216910
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
  • Vollständiger Eurobox-Behälter
  • Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
  • Feste Böden und feste Wände
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
  • Stapelbar und hohe Beladungskapazität
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Specifications
Specifications
Lagerbox
Blau
600 x 400 x 320 mm
Polypropylen
Rechteckig
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter > 600 x 400 x 320 mm