Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
Marke:  MULTIROIR BA12022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17206910
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständiger Eurobox-Behälter
  • Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
  • Feste Böden und feste Wände
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
  • Stapelbar und hohe Beladungskapazität
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
Rot
600 x 400 x 220 mm
Polypropylen
Rechteckig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter > 600 x 400 x 220 mm