Learn More
Bel-Art™ Gesichtsschutz mit Vollabdeckung und Antibeschlagbeschichtung
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
SP Bel-Art™ Gesichtsschutz mit Vollabdeckung und Antibeschlagbeschichtung
Beschreibung
- Das große Wrap-around-Design ermöglicht die Abdeckung des gesamten Gesichts mit uneingeschränkter Sicht
- Schützt das Gesicht vor potenziellen Gefahren wie Staub, Schmutz, Krankheitserregern, Sprühnebeln und Flüssigkeiten
- Die Antibeschlagbeschichtung auf der Innenfläche verhindert Beschlagen und sorgt so für eine klare Sicht
- Bequem; für längeres Tragen geeignet
- Der dicke obere Schaumstoffschutz sorgt für einen Abstand zwischen Benutzer und Schild
- Sichtbereich aus durchsichtigem PET-Kunststoff; vor Verwendung die Schutzfolie entfernen
- Einweg-Schild; nur zur einmaligen Verwendung
- Der Gesichtsschutz mit Vollabdeckung und Antibeschlagbeschichtung ist nicht von der FDA freigegeben oder zugelassen
- Das Produkt wurde von der FDA im Rahmen einer Notfallgenehmigung (EUA) zur Verwendung durch Gesundheitsfachkräfte als persönliche Schutzausrüstung zugelassen.
- Dieses Produkt ist nur für die Dauer des erklärten Zustands zugelassen, der die Genehmigung der Notfallanwendung gemäß Abschnitt 564(b)(1) des Act, 21, USC 360bb-3(b)(1) rechtfertigt, sofern die Genehmigung nicht früher beendet oder widerrufen wird.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
Höhe (angloamerikanisch) | 9 Zoll |
Höhe (metrisch) | 23 cm |
Dicke (metrisch) | 0,36 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 13 in. |
Breite (metrisch) | 33 cm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | None |
Produkttyp | Gesichtsschutzschild mit voller Abdeckung |
Menge | 20/Packung |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Gesichtsschutz mit Vollabdeckung und Antibeschlagbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur