Learn More
3M™ Fuel™ Schutzbrillen
3M™ Fuel™ Schutzbrillen bestehen aus hochgradig dichtem Nylonmaterial, das äußerst stoßfest sowie beständig gegen Verdrehungen und Hitze ist.
387.59 CHF - 677.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Lens Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Linsenfärbung Rahmenfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenfärbung Rahmenfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15719807
Unterlagen ansehen
3M™
7000061903
Rot, Spiegel Bronze Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15729807
Unterlagen ansehen
3M™
7000061904
Bronze Silber Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15799797
Unterlagen ansehen
3M™
7000061901
Indoor/Outdoor, Mirror Silber Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15709807
Unterlagen ansehen
3M™
7100112718
Blau, Spiegel Silber
490.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schutzbrillen für die Arbeit, zu Hause oder bei Freizeitaktivitäten im Freien
  • Die geformten Linsenhalter des Gestells verhindern, dass sich die Brillengläser durch einen starken Frontaufprall lösen
  • Ein Belüftungssystem auf Nasensteg und Bügel vermeidet Beschlagen
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zulassung, EN 166:2001
Polycarbonat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Fuel™ Schutzbrillen