Learn More
Fuchsin-Lösung, entfärbt, R1, Chem Lab™ Artikelnummer.: 11911377
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Fuchsin-Lösung, entfärbt, R1, Chem Lab™
Artikelnummer. 11911377
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 11911377
Marke: Chem Lab CL07.0603.0100
Verfügbar ab: 19-06-2025
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Konzentration 0.4 g C19H18N3Cl/l ±2 % H2O/HCl sol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 100 ml
Farbe Farblos
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fuchsine decolorised solution R1
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fuchsin-Lösung, entfärbt, R1, Chem Lab™ >