Learn More
Velp Scientifica™ FTC 120 gekühlter Inkubator
Ein hocheffizienter (Klasse A+), mittelgroßer Kühlinkubator, speziell konzipiert für die Inkubation von BSB-Messgeräten.
Marke:  Velp Scientifica™ F10300305
1285.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16515874
  • 1505.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Proben werden standardmäßigen bei 20 °C inkubiert
  • Interne Anschlüsse für die Stromversorgung von BSB-Messgeräten
  • Geeignet für 3 BSB-Sensorsysteme 6 oder 2 BSB-Sensorsysteme 10
  • Gleichmäßige Temperatur durch Zwangsbelüftung
  • 2-stellige Anzeige der Innentemperatur
  • Kühlsystem der Energieklasse A+
  • Niedrige Betriebskosten
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ FTC 120 gekühlter Inkubator > 109 l