Learn More
Froster Kryoschürze
Click to view available options
Größe:
Groß
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Froster Kryoschürze |
Größe | Groß |
Material | Polyolefin, Polyester, Baumwolle, Polyamid |
Farbe | Blau |
Widerstand | Wasser, verschüttete Stoffe und Spritzer von Kryo-Material |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Schürze bietet optimalen Schutz für Körper und Oberschenkel bei Auslaufen und Verspritzen von Kryomaterial |
Abmessungen (L x B) | 1200 x 620mm |
Länge (metrisch) | 1200 mm |
Breite (metrisch) | 620 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Froster Kryoschürze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur