Learn More
Froster Kryoschürze
Artikelnummer. 15107965
Klein
Click to view available options
Größe:
Klein
Spezifikation
Typ Froster Kryoschürze
Größe Klein
Material Polyolefin, Polyester, Baumwolle, Polyamid
Farbe Blau
Widerstand Wasser, verschüttete Stoffe und Spritzer von Kryo-Material
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Schürze bietet optimalen Schutz für Körper und Oberschenkel bei Auslaufen und Verspritzen von Kryomaterial
Abmessungen (L x B) 900 x 620 mm
Länge (metrisch) 900 mm
Breite (metrisch) 620 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Froster Kryoschürze >