Learn More
Ohaus™ Frontier™ Multi Pro Zentrifuge der Serie 5000
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifuge, geeignet für praktisch jede Laboranwendung.
Marke:  Ohaus™ 30314810
3048.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24333" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15816762
  • 3545.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Entwickelt für den universellen Einsatz in Forschungs-, Industrie- und klinischen Labors.
  • Kann für den kundenspezifischen Einsatz bei bestimmten Anwendungen mit unseren Rotoren und Zubehörteilen kombiniert werden.
  • Erhältlich in 5 Modellen mit einer Kapazität von wenigen Mikrolitern bis 6 x 250 ml, mit Hochgeschwindigkeitsleistung bei maximalem Volumen, automatischer Rotorerkennung und Sicherheitsfunktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18.624 × g
CEFCC
Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5714
19,41 in.
200 bis 14.000 U/min
330,000 x 362,00 x 493,00 mm
QuickSpin 10 s bis 99 h 59 min 59 secContinous
230 V
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
240 w
493,00 x 362,00 x 330,000 mm
493,00 mm
Nein
30 kg
Frontier™ 5000 Serie Multi Pro-Zentrifuge
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Frontier™ Multi Pro Zentrifuge der Serie 5000 > 330 mm x 493mm x 362 mm, 200 U/min – 14,000 U/min, 30 kg, 240 W