Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie Mikrozentrifuge
Mikrozentrifugen der OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie bieten hohe Drehzahlen für wichtige Anwendungen im Labor. Sie überzeugen durch hohen Bedienkomfort, und über eine intuitive Schnittstelle können alle wichtigen Parameter im Handumdrehen angezeigt oder eingestellt werden.
Marke: OHAUS™ 30393187
1766.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24319" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ausgezeichnete Funktionalität beim Einsatz mit Rotoren für 1,5/2,0 ml- oder5 ml-Mikroröhrchen mit Hochdurchsatz- und Bioabdichtungsoptionen, Spin-Säulen, PCR-Streifen, Kryoröhrchen und Hämatokrit-Kapillaren.
- Frontier Mikrozentrifugen sind leicht zu bedienen und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine Bedienung auch mit Handschuhen ermöglicht.
- Frontier Mikrozentrifugen vereinen zahlreiche Funktionen auf engstem Raum und sparen damit wertvolle Stellfläche auf dem Labortisch.
Spezifikation
LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 2 Zeilen | |
230 V | |
FC5513 | |
No | |
12,600 kg |
Mikrozentrifuge | |
356,00 mm | |
200 bis 13.500 U/min | |
Hoher Probendurchsatz, Multi-Sicherheitssteuerung, persönliche Programmfunktion |