Learn More
Ohaus™ Frontier™ Mikrozentrifuge Serie 5000
Zuverlässige Mikrozentrifuge für den Labortisch, ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Labor.
Marke:  Ohaus™ 30130866
1999.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15876752
  • 2625.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb für eine Reihe wichtiger Laboranwendungen, wie DNA/RNA-Präparation, Ultrafiltration u.a.
  • Rotoren mit Bioabdichtung ermöglichen die Untersuchung gefährlicher Proben.
  • Diese Zentrifugen wurden speziell zur komfortablen Handhabung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle mit direktem Zugang zu allen wichtigen Parametern zur Beobachtung und Einstellung.
  • Das kompakte Design spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21.953 × g
CEFCC
Mikrozentrifuge, max. Drehzahl 15200, max. RZB 21953 x g
393,00 x 287,00 x 292,000 mm
393,00 mm
Nein
17 kg
Frontier™ 5000 Serie Mikro
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
270 w
Zentrifuge, Mikro, 230 V, FC5515
15,50 in.
200 bis 15.200 U/min
292,000 x 287,00 x 393,00 mm
10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig
230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Frontier™ Mikrozentrifuge Serie 5000 > Abmessungen: 292 mm x 393 mm x 287 mm; 17 kg