Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Dependable high speed centrifuges, ideal for high-speed lab applications.
Marke:  OHAUS™ 83041045
7875.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30130244
  • 8075.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE, FCC
38,007 x g
Yes
Direct, Brushless Induction Drive
99 Programs
≤60 ±2 dB(A)
No
-20°C to 40°C
2 Years
1.2 kW
4 x 200 mL
20,000 rpm
2-line, Backlit LCD
Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
FC5720R
Yes
10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Centrifuge
71 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge > OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge, Max Speed, 20000 rpm