Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge
Dependable high speed centrifuges, ideal for high-speed lab applications.
Marke:  OHAUS™ 83041047
9835.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30130229
  • 10085.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE, FCC
65,395 x g
Yes
Direct, Brushless Induction Drive
99 Programs
≤60 ±2 dB(A)
No
-20°C to 40°C
2 Years
1.6 kW
6 x 250 mL
30,000 rpm
2-line, Backlit LCD
Corrosion-resistant Stainless Steel Chamber with Polycarbonate/ABS Plastic Lid
FC5380R
Yes
10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Centrifuge
91 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge > OHAUS™ Frontier™ 5000 High Speed Centrifuge, Max Speed, 30000 rpm