Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Accessories: Trolley Support Half Tray
For use with the CE Pre-Prepared Trolley.
Marke: Vileda Professional™ 120783
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use on the CE Pre-Prepared Trolley
- Stores two 6l buckets or one pre-prepared box
- Autoclavable
Spezifikation
Rollwagenhalter für Halbtablett | |
Nicht autoklavierbar | |
39 x 28 x 6 cm (15,5 x 11 x 2,5 Zoll) | |
CE Pre-Prepared Trolley (CE-Vorgefertigter Eimerwagen) | |
Unsteril |
Polypropylen | |
Grau | |
Allgemeine Reinigung | |
5/Cs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vileda Professional™ CE Trolley Accessories: Trolley Support Half Tray > Trolley Support Half Tray
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur