Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Pre-Mop Box
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
Marke: Vileda Professional™ 120774
Includes: Farbliche Codierungsclips.
Beschreibung
- Autoclavable
- Stacked
- Does not include lid and sieve
- Gray
- Size: 15 x 11 x 8 in. (39 x 28 x 20 cm)
Spezifikation
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vileda Professional™ CE Trolley Pre-Mop Box > Pre-Mop Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur