Learn More
Vileda Professional™ X10 BUCKET WITH COLOUR CODING CLIPS 6L
For use with CE Bucket Trolley or CE Pre-Prepared Trolley
Marke:  Vileda Professional™ 120942
Artikelnummer. 17812466
  • 256.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Farbliche Codierungsclips.
Beschreibung
Beschreibung
  • Material: Polypropylene
  • Autoclavable
  • 10/Cs.
Spezifikation
Spezifikation
6 L
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vileda Professional™ X10 BUCKET WITH COLOUR CODING CLIPS 6L > Bucket; 6L