Learn More
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
16530.00 CHF - 59180.00 CHF
Spezifikation
Typ Console Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 6 L
Steckertyp All except North America
Spannung 230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 22
Produktcode Marke Enthält Temperaturbereich (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Temperaturbereich (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
17920150
Unterlagen ansehen
Labconco
700611090
-50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
16530.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17920160
Unterlagen ansehen
Labconco
700611190
Purge Valve -50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
18095.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17910150
Unterlagen ansehen
Labconco
700611290
Purge Valve, Mini Chamber -50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
20765.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17940150
Unterlagen ansehen
Labconco
700612090
-50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
18200.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17960160
Unterlagen ansehen
Labconco
700611390
Purge Valve, Shell Freezer -50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
23925.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17980140
Unterlagen ansehen
Labconco
700612190
Purge Valve -50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
19750.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17990140
Unterlagen ansehen
Labconco
700612290
Purge Valve, Mini Chamber -50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
22430.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17950160
Unterlagen ansehen
Labconco
700612390
Purge Valve, Shell Freezer -50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
25580.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17911050
Unterlagen ansehen
Labconco
700621090
Stoppering Tray Dryer -50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
51555.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17941050
Unterlagen ansehen
Labconco
700621190
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer -50 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
53115.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17931050
Unterlagen ansehen
Labconco
700622090
Stoppering Tray Dryer -50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
53220.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17921050
Unterlagen ansehen
Labconco
700622190
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer -50 °C PTFE Coil and Collector Chamber
54775.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17940190
Unterlagen ansehen
Labconco
710611090
-84 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
20945.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17970170
Unterlagen ansehen
Labconco
710611190
Purge Valve, Console -84 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
22500.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17930150
Unterlagen ansehen
Labconco
710611290
Purge Valve, Mini Chamber -84 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
25175.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17970150
Unterlagen ansehen
Labconco
710612090
-84 °C PTFE Coil and Collector Chamber
22595.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17960170
Unterlagen ansehen
Labconco
710612190
Purge Valve -84 °C PTFE Coil and Collector Chamber
24155.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17970190
Unterlagen ansehen
Labconco
710612290
Purge Valve, Mini Chamber -84 °C PTFE Coil and Collector Chamber
26830.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17991040
Unterlagen ansehen
Labconco
710621090
Stoppering Tray Dryer -84 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
55970.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17951040
Unterlagen ansehen
Labconco
710621190
Purge Valve -84 °C Stainless Steel Coil and Collector Chamber
57525.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17901050
Unterlagen ansehen
Labconco
710622090
Stoppering Tray Dryer -84 °C PTFE Coil and Collector Chamber
57615.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17911040
Unterlagen ansehen
Labconco
710622190
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer -84 °C PTFE Coil and Collector Chamber
59180.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The upright collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Spezifikation
Console Freeze Dryer
6 L
All except North America
230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer