Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -50 °C, 230-V-Modelle
FreeZone 4.5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
Marke: Labconco™ 700402030
9439.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: PTFE-beschichteter Sammelbehälter
Requires : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
FreeZone 4,5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
- Aufrecht stehende Edelstahl-Kollektorspule fasst 4.5 Liter Eis vor dem Abtauen
- −50 °C-Kollektor ist für wässrige Proben geeignet
- Funktionsmerkmale beinhalten Abtauen durch Heißgas, an der Seite angebrachter USB-Anschluss und Ethernet-Verbindung an der Rückseite
- Umweltfreundliches FCKW-/FKW-freies Kühlsystem
- Innere Spule maximiert die Effizienz des Dampfauffangs
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbundstoffen
- Betriebssystem Lyo-Works sorgt für Echtzeitanzeige von Kollektortemperatur und Vakuumniveau
- 5 Zoll-Touchscreen-Display, vollfarbig
- Flexible Programmierung und Steuerung optionalen Trocknungszubehörs
- Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für Gefriertrocknung von Kolben
- Datenprotokollierung durch einfache Berührung und Display bieten Informationen zur Maximierung der Probenqualität und Minimierung der Laufzeiten
- Zu den anpassbaren Einstellungen gehören Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Warnmeldungen und Feedback zu aktuellen Betriebsparametern können automatisch an eine vom Anwender eingegebene E-Mail-Adresse gesendet werden
- Exklusive FreeZone Funktionsmerkmale schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch heruntergefahren, wenn im ersten Pulldown oder während des Laufs ein Leck vorhanden ist
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsgläser (wenn nicht in großen Mengen gefriergetrocknet wird) sind erforderlich (nicht inbegriffen).
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer | |
0 | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale | |
56,8 cm | |
41,9 cm | |
48 cm | |
Schuko | |
60 Hz |
2,5 l (vor dem Auftauen) | |
-50 °C | |
Stahl | |
Lyophilisierendes Licht zur moderaten Probenbelastung | |
22.4 Zoll | |
16,5 in. | |
18,9 in. | |
7 A | |
230 V | |
49,4 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller