Learn More
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting.
13100.00 CHF - 21190.00 CHF
Spezifikation
Typ Benchtop Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Anzahl Einschübe 0
Steckertyp All except North America
Spannung 230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17940160
Unterlagen ansehen
Labconco
700401090
Stainless Steel Coil and Collector Chamber -50 °C
13100.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17930160
Unterlagen ansehen
Labconco
700402090
PTFE Coil and Collector Chamber -50 °C
14385.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17960190
Unterlagen ansehen
Labconco
710401090
Stainless Steel Coil and Collector Chamber -84 °C
17500.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17940170
Unterlagen ansehen
Labconco
710402090
PTFE Coil and Collector Chamber -84 °C
18805.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17920140
Unterlagen ansehen
Labconco
720401090
Stainless Steel Coil and Collector Chamber -105 °C
19895.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17920180
Unterlagen ansehen
Labconco
720402090
PTFE Coil and Collector Chamber -105 °C
21190.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector 
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
230 V
4.5 L
All except North America
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco FreeZone 4.5 L Benchtop Freeze Dryer