Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
22830.00 CHF - 28715.00 CHF
Spezifikation
Typ | Console Freeze Dryer |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 12 L |
Anzahl Einschübe | 0 |
Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
Steckertyp | All except North America |
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17970160
|
Labconco
701211090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
22830.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17980150
|
Labconco
701211190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
24395.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17990150
|
Labconco
701211290 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
27065.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17900170
|
Labconco
701212090 |
PTFE Coil and Collector Chamber |
24480.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17990160
|
Labconco
701212190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
26035.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17930140
|
Labconco
701212290 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
28715.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Coil holds 12 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Console Freeze Dryer | |
0 | |
All except North America |
12 L | |
-50 °C | |
230 V |