Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -50 °C, Stoppering Tabletttrockner, 230-V-Modelle
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (12 Liter) mit Stoppering Tabletttrocknern sind für die lyophilisierende Verarbeitung mittlerer bis großer Mengen und zum Stopfen von Fläschchen oder Serumflaschen unter Vakuum ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 12 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Material Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Vakuumpumpe
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
3
Stahl
29.6 Zoll
32,4 in.
63,7 in.
230 V
316,6 kg
12 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
82,2 cm
161,7 cm
698 lb.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -50 °C, Stoppering Tabletttrockner, 230-V-Modelle