Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -50 °C, Spülventil
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (12 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 12 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
230 V
124,7 kg
12 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
Stahl
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
9 A
275 lb.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -50 °C, Spülventil