Learn More
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker
Gute Leistung in gängigen Laborumgebungen, wie z. B. Vereisungsspray
Marke:  Brady™ 114287
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15148385
  • 475.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker > FreezerBondz™ lösungsmittelbeständige Klebeetiketten aus Polyester für gefrorene Oberflächen mit offenem 1 in.-Kern – Weiß