Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-490)
Für den Einsatz auf gefrorenen Oberflächen wie Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und haben sich in Laboranwendungen bewährt.
Marke:  Brady™ 114204
342.78 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15379370
  • 430.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Freezerbondz II Polyester (B-492) mit permanentem Acrylklebstof
  • Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
  • Einsatz für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Etiketten auf schmalerer Rolle mit 1 in.
  • Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
  • Einsetzbar im Gefrierschränken, Autoklaven, Flüssigstickstoff und Heißwasserbädern (100 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
THT-158-490-1.5-SC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester (B-490)
Thermotransferdrucker-Etikett
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf Tube, PCR-Röhrchen, Fläschchen, Kennzeichnung von Röhrchen
Rolle mit 1500 Etiketten
1500/Rolle
3,75 x 1,5 in. (B x H)
-196 bis +130 °C
0.065 mm
3,75 in.
1,5 in.
RoHS 2002/95/EC
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Rolle
Thermotransfer
Unsteril
BBP11, 1244 Serie und 1344 Serie Drucker
1
Rechteck
-320 °F bis +266 °F
2,6 mil
38.10 x 95.25 mm
95.25 mm
38.10 mm