Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-490)
Für den Einsatz auf gefrorenen Oberflächen wie Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und haben sich in Laboranwendungen bewährt.
120.00 CHF - 430.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15173835
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
114200
1500/Rolle 0,375 in. 9.53 mm
120.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15348837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
114201
1500/Rolle 0,375 in. 15.24 mm
121.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11357803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
114202
1500/Rolle 0,6 in. 25.40 mm
224.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15378577
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
114203
1500/Rolle 1 in. 38.10 mm
363.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15379370
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
114204
1500/Rolle 1,5 in. 38.10 mm
430.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Freezerbondz II Polyester (B-492) mit permanentem Acrylklebstof
  • Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
  • Einsatz für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Etiketten auf schmalerer Rolle mit 1 in.
  • Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
  • Einsetzbar im Gefrierschränken, Autoklaven, Flüssigstickstoff und Heißwasserbädern (100 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Rolle
Thermotransfer
Unsteril
BBP11, 1244 Serie und 1344 Serie Drucker
1
Rechteck
-196 bis +130 °C
0.065 mm
RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester (B-490)
Thermotransferdrucker-Etikett
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf Tube, PCR-Röhrchen, Fläschchen, Kennzeichnung von Röhrchen
Rolle mit 1500 Etiketten
1500/Rolle
-320 °F bis +266 °F
2,6 mil