Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-490)
Für den Einsatz auf gefrorenen Oberflächen wie Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und haben sich in Laboranwendungen bewährt.
Marke: Brady™ 114201
106.58 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Freezerbondz II Polyester (B-492) mit permanentem Acrylklebstof
- Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
- Einsatz für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Etiketten auf schmalerer Rolle mit 1 in.
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Einsetzbar im Gefrierschränken, Autoklaven, Flüssigstickstoff und Heißwasserbädern (100 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
THT-155-490-1.5-SC | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester (B-490) | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf Tube, PCR-Röhrchen, Fläschchen, Kennzeichnung von Röhrchen | |
Rolle mit 1500 Etiketten | |
1500/Rolle | |
1,625 x 0,6 in. (B x H) | |
-196 bis +130 °C | |
0.065 mm | |
1,625 in. | |
0,375 in. |
RoHS 2002/95/EC | |
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Rolle | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP11, 1244 Serie und 1344 Serie Drucker | |
1 | |
Rechteck | |
-320 °F bis +266 °F | |
2,6 mil | |
15.24 x 41.28 mm | |
41.28 mm | |
15.24 mm |