Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-490)
Für den Einsatz auf gefrorenen Oberflächen wie Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und haben sich in Laboranwendungen bewährt.
Marke:  Brady™ 114200
83.02 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15173835
  • 120.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Freezerbondz II Polyester (B-492) mit permanentem Acrylklebstof
  • Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
  • Einsatz für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Etiketten auf schmalerer Rolle mit 1 in.
  • Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
  • Einsetzbar im Gefrierschränken, Autoklaven, Flüssigstickstoff und Heißwasserbädern (100 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
THT-154-490-1.5-SC
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester (B-490)
Thermotransferdrucker-Etikett
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf Tube, PCR-Röhrchen, Fläschchen, Kennzeichnung von Röhrchen
Rolle mit 1500 Etiketten
1500/Rolle
1,25 x 0,375 in. (B x H)
-196 bis +130 °C
0.065 mm
1,25 in.
0,375 in.
RoHS 2002/95/EC
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Rolle
Thermotransfer
Unsteril
BBP11, 1244 Serie und 1344 Serie Drucker
1
Rechteck
-320 °F bis +266 °F
2,6 mil
9.53 x 31.75 mm
31.75 mm
9.53 mm