Learn More
Brady™ X500 BRADY FREEZERBONDZ LABEL WHITE Width 41.28
Marke: Brady™ 710777
17.42 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Etiketten für BMP71 FreezerBondz Etikettendrucker | |
Weiß | |
Polyester | |
1 | |
Rechteck | |
0,053 mm | |
41,28 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Tiefkühlgerät, flüssiger Stickstoff, Heißwasserbad (100 °C) | |
500/Packung | |
-196°bis +130 °C | |
15,24 x 41,28 mm | |
15,24 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ X500 BRADY FREEZERBONDZ LABEL WHITE Width 41.28 > Abmessungen:41,28 x 15,24 mm (B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur