Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke
Maximieren Sie die Lagerkapazität in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ Einschüben für Kühl- und Tiefkühlschränke, die als Ersatzeinschübe für leistungsstarke Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ 6696
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10123692
  • 170.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie die Lagerkapazität in Ihrem Labor mit Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke, die als Ersatzeinschübe für leistungsstarke Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlschränke entwickelt wurden.
  • Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
  • Größen mit voller und halber Tiefe
  • Für Untertischmodelle sind nur Einlegeböden mit voller Tiefe verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
78,8 cu . ft.
Epoxidbeschichteter Stahl
23,3, 45,8, 51,1 und 78,8 cu. ft. (659, 1297, 1447 und 2231 l) Einheiten
Allgemeine Gefrierartikel
Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden
2231 L
Kunststoff
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Kühl- und Tiefkühlschränke > Für 23,3; 45,8; 51,1 und 78,8 cu. Ft. (659, 1297, 1447 und 2231 l) Einheiten; volle Tiefe