Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 Serie, CryoCube™ F7
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Marke: Eppendorf™ 6001022210
171.56 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gestell für Tiefkühlgerät: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 Serie, CryoCube™ F740 Serie (5 Fächer, 1 bis 4 Fächer), 2 Zoll/53 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 Zoll Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 563 x 140 x 231 (22,2 x 5,5 x 9,1 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 16 (4 x 4) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Premium U410 (max 15 Racks), Premium U700 (max 25 Racks), HEF™ U410 (max 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max 25 Gestelle), CryoCube F740-Serie (5 Fächer, Fach 1-4) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Premium U410 (max 240 Boxen), Premium U700 (max 400 Boxen), HEF™ U410 (max 240 Boxen), CryoCube™ F570 Serie (max 400 Boxen), CryoCube F740 Serie (5 Fächer, 1 bis 4 Fächer)
Spezifikation
Gestell für Tiefkühlgerät |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Proteinsignale im Fokus
Mit den richtigen Tools zu neuen EntdeckungenAktionscode: 24148Gültig bis zum: 2025-08-22
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.Aktionscode: 24157Gültig bis zum: 2025-08-31