Learn More
Spex SamplePrep™ Freezer/Mill™ Zwei-Kammer-Kryogenmühle
Kryogenmühle mit zwei Kammern und hohem Durchsatz, mit separater Flüssigstickstoffwanne und isoliertem Gehäuse.
Marke: Spex SamplePrep™ 6875D-230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für kryogenes Mahlen von harten und temperaturempfindlichen Proben
- Mühle kühlt Proben auf kryogene Temperaturen
- Flüssiger Stickstoff für den Betrieb erforderlich
Spezifikation
Freezer/Mill Zwei-Kammer-Kryogenmühle | |
50,8 x 53,34 x 64,77 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spex SamplePrep™ Freezer/Mill™ Zwei-Kammer-Kryogenmühle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur