Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke:  Thermo Scientific™ 820013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13487248
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
  • Robuste, feuchtebeständige Boxen mit Deckel für die Probenlagerung
  • Erhältlich in den Höhen 2 und 3 in. (5,1 und 7,6 cm) mit quadratischer Grundfläche von 5,25 x 5,25 in. (13,3 x 13,3 cm)
  • Boxteiler im Lieferumfang enthalten (außer 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte
Unterteilungen
5,3 in.
5,3 in.
3,1 in.
1 kg
Polycarbonat
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
3 und 4 ml Kryoröhrchen
5,3 x 5,3 x 3,1 in. (13,4 x 13,4 x 8,0 cm)
13,4 cm
13,4 cm
8 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lagerboxen > 2 in. Polycarbonat; 100 Zellen; für 3,0 und 4,0 ml-Kryoröhrchen