Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke: Thermo Scientific™ 820010
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
- Robuste, feuchtebeständige Boxen mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in den Höhen 2 und 3 in. (5,1 und 7,6 cm) mit quadratischer Grundfläche von 5,25 x 5,25 in. (13,3 x 13,3 cm)
- Boxteiler im Lieferumfang enthalten (außer 5956)
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte | |
Unterteilungen | |
5,3 in. | |
5,3 in. | |
2 in. | |
1 kg |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
1, 1,5, 2 ml-Fläschchen | |
5,3 x 5,3 x 2 in. (13,4 x 13,4 x 5,1 cm) | |
13,4 cm | |
13,4 cm | |
5,1 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31