Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke:  Thermo Scientific™ 5956
62.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11976924
  • 65.73 CHF / 12 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
  • Robuste, feuchtebeständige Boxen mit Deckel für die Probenlagerung
  • Erhältlich in den Höhen 2 und 3 in. (5,1 und 7,6 cm) mit quadratischer Grundfläche von 5,25 x 5,25 in. (13,3 x 13,3 cm)
  • Boxteiler im Lieferumfang enthalten (außer 5954 und 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte
Enthält keine Trennelemente
5 in.
5 in.
3 in.
0,66 kg
Hartfaserplatte
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Cryo Tubes
5 x 5 x 3 in. (12,7 x 12,7 x 8 cm)
12,7 cm
12,7 cm
8 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lagerboxen > 3 Zoll (80 mm) Boxen aus Hartfaserkarton