Learn More
Azpack™ Gefriertrocknungsstopfen
Zum Einrasten eindrücken und zum Entfernen herausziehen. Azpack™ Gefriertrocknungsstopfen sind aus beständigem Gummi konstruiert und besitzen kein Gewinde.
Marke:  Azpack™ 10483274
Artikelnummer. 10483274
  • 155.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen
  • Stopfen zum Hineindrücken ohne Gewinde
  • Zum Gebrauch mit der entsprechenden Gewindekappe
Spezifikation
Spezifikation
Brombutylkautschuk
500/Packung
2 ml Glasfläschchen
13 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Gefriertrocknungsstopfen > Durchmesser (metrisch):13 mm; Für 2 ml-Fläschchen